2-(Trifluoromethyl)quinoline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC0944-1G
PC0944-5G
APOSPC0944-1GEA
114
EUR
APOSPC0944-1G
APOSPC0944-5G
2-(Trifluoromethyl)quinoline 98%
2-(Trifluoromethyl)quinoline
Formel:
C₁₀H₆F₃N Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01862002 CAS-Nummer: 347-42-2 |