2-(3-Fluorophenylamino)benzoic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC0940-10G PC0940-2G
APOSPC0940-10GEA 306 EUR
APOSPC0940-10G APOSPC0940-2G
2-(3-Fluorophenylamino)benzoic acid 98%
2-(3-Fluorophenylamino)benzoic acid
Formel: C₁₃H₁₀FNO₂
Schmelzpunkt: 158…163 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01675228
CAS-Nummer: 54-59-1