1-Brom-3-fluor-4-nitrobenzol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Bromo-2-fluoronitrobenzene
PC0939-100G
PC0939-25G
PC0939-5G
APOSPC0939-100GEA
114
EUR
APOSPC0939-100G
APOSPC0939-25G
APOSPC0939-5G
1-Brom-3-fluor-4-nitrobenzol 97%
1-Bromo-3-fluoro-4-nitrobenzene
Formel:
C₆H₃BrFNO₂ Schmelzpunkt: 84…88 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01930221 CAS-Nummer: 321-23-3 |