3-(Trifluormethoxy)benzolsulfonylchlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-(Trifluoromethoxy)benzene-1-sulphonyl chloride
PC0934-100G PC0934-25G PC0934-5G
APOSPC0934-100GEA 223 EUR
APOSPC0934-100G APOSPC0934-25G APOSPC0934-5G
3-(Trifluormethoxy)benzolsulfonylchlorid 97%
3-(Trifluormethoxy)benzolsulfonylchlorid
Formel: C₇H₄ClF₃O₃S
Siedepunkt: 229…230 °C
Dichte: 1.53 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01091016
CAS-Nummer: 220227-84-9
UN-Nummer: 3265
ADR: 8,II