3-Chlor-5-fluoranisol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 1-Chloro-3-fluoro-5-methoxybenzene

PC0904-10G PC0904-5G
APOSPC0904-10GEA 97.3 EUR
APOSPC0904-10G APOSPC0904-5G
3-Chlor-5-fluoranisol 98%
3-Chlor-5-fluoranisol
Formel: C₇H₆ClFO
Molekulargewicht: 160.58 g/mol
Siedepunkt: 189 °C
Dichte: 1.265 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 79.4 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00070770
CAS-Nummer: 202925-08-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR