2-Fluor-6-methoxybenzoylchlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC0868-1G PC0868-5G
APOSPC0868-1GEA 42.2 EUR
APOSPC0868-1G APOSPC0868-5G
2-Fluor-6-methoxybenzoylchlorid
2-Fluor-6-methoxybenzoylchlorid
Formel: C₈H₆ClFO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03788536
CAS-Nummer: 500912-12-9
UN-Nummer: 3265
ADR: 8,II