2-Brom-4-(trifluormethyl)benzylalkohol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC0849-5G PC0849-25G
APOSPC0849-5GEA 113 EUR
APOSPC0849-5G APOSPC0849-25G
2-Brom-4-(trifluormethyl)benzylalkohol 98%
2-Brom-4-(trifluormethyl)benzylalkohol
Formel: C₈H₆BrF₃O
Schmelzpunkt: 60…61 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD03788534
CAS-Nummer: 497959-33-8