5-Brom-3-(trifluormethyl)salicylaldehyd 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Bromo-2-hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
PC0843-10G PC0843-1G PC0843-5G
APOSPC0843-10GEA 984 EUR
APOSPC0843-10G APOSPC0843-1G APOSPC0843-5G
5-Brom-3-(trifluormethyl)salicylaldehyd 99%
5-Brom-3-(trifluormethyl)salicylaldehyd
Formel: C₈H₄BrF₃O₂
Schmelzpunkt: 90…92 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD03788531
CAS-Nummer: 251300-30-8