5-Fluor-2-nitroanisol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Fluoro-2-methoxy-1-nitrobenzene
PC0827-100G PC0827-25G PC0827-5G
APOSPC0827-100GEA 31.9 EUR
APOSPC0827-100G APOSPC0827-25G APOSPC0827-5G
5-Fluor-2-nitroanisol 99%
5-Fluor-2-nitroanisol
Formel: C₇H₆FNO₃
Siedepunkt: 272 °C
Schmelzpunkt: 49 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00077541
CAS-Nummer: 448-19-1