Tris(pentafluorphenyl)boran 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Tris(perfluorophenyl)borane
PC0791-1G PC0791-5G
APOSPC0791-1GEA 29 EUR
APOSPC0791-1G APOSPC0791-5G
Tris(pentafluorphenyl)boran 97%
Tris(pentafluorphenyl)boran
Useful component of Ziegler-Nattametallocene catalyst for polyolefins.J. Organomet. Chem., 1964, 2, 245
Formel: C₁₈BF₁₅
Molekulargewicht: 511.98 g/mol
Schmelzpunkt: 126…131 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00269813
CAS-Nummer: 1109-15-5