(S)-(+)-ɑ-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (S)-2,2,2-Trifluoro-1-phenylethanol, (S)-(+)-1-Phenyl-2,2,2-trifluoroethanol
PC0769-1G PC0769-500MG PC0769-250MG
APOSPC0769-1GEA 63.8 EUR
APOSPC0769-1G APOSPC0769-500MG APOSPC0769-250MG
(S)-(+)-ɑ-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol 99%
(S)-(+)-alpha-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel: C₈H₇F₃O
Siedepunkt: 73…76 °C
Dichte: 1.3 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 84 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00077845
CAS-Nummer: 340-06-7