3,4-Difluorphenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3,4-Difluorobenzeneboronic acid, (3,4-Difluorophenyl)metaboric acid, (3,4-Difluorophenyl)boronic acid, Dihydroxy(3,4-difluorophenyl)borane
PC0760-100G PC0760-25G PC0760-500G
APOSPC0760-100GEA 85.7 EUR
APOSPC0760-100G APOSPC0760-25G APOSPC0760-500G
3,4-Difluorphenylboronsäure 98%
3,4-Difluorphenylboronsäure
Formel: C₆H₅BF₂O₂
Schmelzpunkt: 305…310 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00807405
CAS-Nummer: 168267-41-2