4-(Trifluormethyl)aniliniumchlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Aminobenzotrifluoride HCl, 4-Aminobenzotrifluoride hydrochloride, α,α,α-Trifluoro-p-toluidine HCl, α,α,α-Trifluoro-p-toluidine hydrochloride, 4-(Trifluoromethyl)aniline hydrochloride
PC0695-25G PC0695-5G
APOSPC0695-25GEA 342 EUR
APOSPC0695-25G APOSPC0695-5G
4-(Trifluormethyl)aniliniumchlorid 97%
4-(Trifluormethyl)aniliniumchlorid
Formel: C₇H₇ClF₃N
Schmelzpunkt: 200 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00007897
CAS-Nummer: 90774-69-9
EINECS: 292-679-7
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III