(Difluoromethyl)benzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC0683-1G PC0683-25G PC0683-5G
APOSPC0683-1GEA 40.6 EUR
APOSPC0683-1G APOSPC0683-25G APOSPC0683-5G
(Difluoromethyl)benzene 95%
(Difluoromethyl)benzene
Formel: C₇H₆F₂
Siedepunkt: 133…139 °C
Dichte: 1,138 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 35,5 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03788488
CAS-Nummer: 455-31-2
UN-Nummer: 2920
ADR: 8+3,II