1-Brom-2-fluor-4-iodbenzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC0670-500G
PC0670-100G
PC0670-1KG
APOSPC0670-500GEA
221
EUR
APOSPC0670-500G
APOSPC0670-100G
APOSPC0670-1KG
1-Brom-2-fluor-4-iodbenzol 98%
1-Brom-2-fluor-4-iodbenzol
Formel:
C₆H₃BrFI Siedepunkt: 80 °C/2.5mmHg Schmelzpunkt: 34…38 °C Flammpunkt: >110 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00042577 CAS-Nummer: 136434-77-0 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...