3,5-Bis(trifluormethyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, (3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)metaboric acid, (3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid, Dihydroxy(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)borane
PC0540-25G
PC0540-5G
PC0540-100G
APOSPC0540-25GEA
43.5
EUR
APOSPC0540-25G
APOSPC0540-5G
APOSPC0540-100G
3,5-Bis(trifluormethyl)phenylboronsäure 98%
3,5-Bis(trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel:
C₈H₅BF₆O₂ Schmelzpunkt: 217…221 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00051850 CAS-Nummer: 73852-19-4 |