(3-Chlor-5-fluorphenyl)essigsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(3-Chloro-5-fluorophenyl)acetic acid
PC0538-1G
PC0538-25G
PC0538-5G
PC0538-100G
PC0538-500G
APOSPC0538-1GEA
21.9
EUR
APOSPC0538-1G
APOSPC0538-25G
APOSPC0538-5G
APOSPC0538-100G
APOSPC0538-500G
(3-Chlor-5-fluorphenyl)essigsäure
(3-Chlor-5-fluorphenyl)essigsäure
Formel:
(C₆H₃ClF)CH₂COOH Schmelzpunkt: 82…85 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03788475 CAS-Nummer: 202001-00-1 |