3,4,5-Trifluoro-DL-phenylglycine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Amino-2-(3,4,5-trifluorophenyl)acetic acid, H-DL-Phg(3,4,5-TriF)-OH
PC0533-1G
PC0533-250MG
PC0533-5G
APOSPC0533-1GEA
43.5
EUR
APOSPC0533-1G
APOSPC0533-250MG
APOSPC0533-5G
3,4,5-Trifluoro-DL-phenylglycine
3,4,5-Trifluoro-DL-phenylglycine
Formel:
C₈H₆F₃NO₂ Molekulargewicht: 205.14 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01631415 CAS-Nummer: 261952-27-6 |