4-(Trifluormethylsulfonyl)benzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC0520-5G PC0520-1G
APOSPC0520-5GEA 217 EUR
APOSPC0520-5G APOSPC0520-1G
4-(Trifluormethylsulfonyl)benzonitril
4-(Trifluormethylsulfonyl)benzonitril
Formel: C₈H₄F₃NO₂S
Schmelzpunkt: 87…94 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01631631
CAS-Nummer: 312-21-0
UN-Nummer: 3439
ADR: 6.1,III