α-Brom-2,3,4,5-tetrafluortoluol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC0500-25G
PC0500-5G
APOSPC0500-25GEA
453
EUR
APOSPC0500-25G
APOSPC0500-5G
α-Brom-2,3,4,5-tetrafluortoluol
α-Brom-2,3,4,5-tetrafluortoluol
Formel:
C₇H₃BrF₄ Siedepunkt: 107…110 °C/65mmHg Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01631453 CAS-Nummer: 53001-71-1 UN-Nummer: 3265 ADR: 8,II |