5-Brom-2-methylbenzotrifluorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC0491-1G
PC0491-25G
PC0491-5G
APOSPC0491-1GEA
21.9
EUR
APOSPC0491-1G
APOSPC0491-25G
APOSPC0491-5G
5-Brom-2-methylbenzotrifluorid 98%
5-Brom-2-methylbenzotrifluorid
Formel:
C₈H₆BrF₃ Flammpunkt: 78 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01631587 CAS-Nummer: 86845-27-4 |