8-Fluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC0482-1G
PC0482-250MG
APOSPC0482-1GEA
216
EUR
APOSPC0482-1G
APOSPC0482-250MG
8-Fluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
8-Fluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₆FNO₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00218201 CAS-Nummer: 63010-70-8 |