2-Methyl-3-(trifluormethyl)benzylbromid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-(Bromomethyl)-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzene
PC0479-1G
PC0479-5G
PC0479-10G
PC0479-25G
PC0479-100G
APOSPC0479-1GEA
0
EUR
APOSPC0479-1G
APOSPC0479-5G
APOSPC0479-10G
APOSPC0479-25G
APOSPC0479-100G
2-Methyl-3-(trifluormethyl)benzylbromid 98%
2-Methyl-3-(trifluormethyl)benzylbromid
Formel:
C₉H₈BrF₃ Siedepunkt: 72 °C/1mmHg Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01631608 CAS-Nummer: 261952-16-3 UN-Nummer: 3265 ADR: 8,III |