2-Methyl-5-(trifluormethyl)benzamid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC0441-10G
PC0441-5G
PC0441-1G
APOSPC0441-10GEA
260
EUR
APOSPC0441-10G
APOSPC0441-5G
APOSPC0441-1G
2-Methyl-5-(trifluormethyl)benzamid 97%
2-Methyl-5-(trifluormethyl)benzamid
Formel:
C₉H₈F₃NO Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01631496 CAS-Nummer: 261951-97-7 |