1-Chlor-2,4-dibrom-6-fluorbenzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Chloro-3,5-dibromo-1-fluorobenzene, 2-Chloro-1,5-dibromo-3-fluorobenzene, 1,5-Dibromo-2-chloro-3-fluorobenzene
PC0437-100G PC0437-25G
APOSPC0437-100GEA 311 EUR
APOSPC0437-100G APOSPC0437-25G
1-Chlor-2,4-dibrom-6-fluorbenzol 98%
1-Chloro-2,4-dibromo-6-fluorobenzene
Formel: C₆H₂Br₂ClF
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00142891
CAS-Nummer: 202925-04-0