1-Brom-2-methyl-4-(trifluormethoxy)benzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)toluene
PC0433-10G
PC0433-1G
PC0433-5G
APOSPC0433-10GEA
94.4
EUR
APOSPC0433-10G
APOSPC0433-1G
APOSPC0433-5G
1-Brom-2-methyl-4-(trifluormethoxy)benzol 98%
1-Bromo-2-methyl-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formel:
C₈H₆BrF₃O Dichte: 1.559 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 78.3 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01631545 CAS-Nummer: 261951-96-6 UN-Nummer: 3082 ADR: 9+EHS,III |