Tris(trifluoro-2,4-pentanedionato)aluminum(III) 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC0429-25G
PC0429-5G
APOSPC0429-25GEA
945
EUR
APOSPC0429-25G
APOSPC0429-5G
Tris(trifluoro-2,4-pentanedionato)aluminum(III) 98%
Tris(trifluoro-2,4-pentanedionato)aluminum(III)
Formel:
C₁₅H₁₂AlF₉O₆ Schmelzpunkt: 121 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00042062 CAS-Nummer: 14354-59-7 |