2-Fluor-6-methoxybenzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC0412-5G PC0412-100G PC0412-25G
APOSPC0412-5GEA 24.8 EUR
APOSPC0412-5G APOSPC0412-100G APOSPC0412-25G
2-Fluor-6-methoxybenzoesäure 98%
2-Fluoro-6-methoxybenzoic acid
Formel: C₈H₇FO₃
Molekulargewicht: 170.14 g/mol
Schmelzpunkt: 85…93 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00671764
CAS-Nummer: 137654-21-8