4-Methoxy-3-(trifluormethyl)benzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC0400-25G PC0400-5G PC0400-100G
APOSPC0400-25GEA 145 EUR
APOSPC0400-25G APOSPC0400-5G APOSPC0400-100G
4-Methoxy-3-(trifluormethyl)benzonitril
4-Methoxy-3-(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₉H₆F₃NO
Schmelzpunkt: 98…100 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01631575
CAS-Nummer: 261951-87-5
UN-Nummer: 3439
ADR: 6.1,III