4-Fluoro-DL-phenylglycine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Fluoro-DL-α-phenylglycine, 4-Fluorophenylglycine, H-DL-Phg(4-F)-OH
PC0378-5G
PC0378-100G
PC0378-25G
APOSPC0378-5GEA
21.9
EUR
APOSPC0378-5G
APOSPC0378-100G
APOSPC0378-25G
4-Fluoro-DL-phenylglycine 98%
4-Fluoro-DL-phenylglycine
Formel:
C₈H₈FNO₂ Schmelzpunkt: >300 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00066444 CAS-Nummer: 7292-73-1 EINECS: 230-724-4 |