5-Fluoro-2-methylphenylacetonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-(5-Fluoro-2-methylphenyl)acetonitrile
PC0369-5G PC0369-1G
APOSPC0369-5GEA 87 EUR
APOSPC0369-5G APOSPC0369-1G
5-Fluoro-2-methylphenylacetonitrile 97%
5-Fluoro-2-methylphenylacetonitrile
Formel: C9H8FN
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01631529
CAS-Nummer: 80141-97-5
UN-Nummer: 3276
ADR: 6.1,III