3-Fluoro-4-methylcinnamic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-(3-Fluoro-4-methylphenyl)acrylic acid
PC0366-10G PC0366-5G PC0366-1G
APOSPC0366-10GEA 249 EUR
APOSPC0366-10G APOSPC0366-5G APOSPC0366-1G
3-Fluoro-4-methylcinnamic acid 98%
3-Fluoro-4-methylcinnamic acid
Formel: C₁₀H₉FO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01631413
CAS-Nummer: 261951-72-8