4-Fluor-3-toluoylchlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-Fluoro-3-methylbenzoyl chloride, 4-Fluoro-3-methylbenzene-1-carbonyl chloride
PC0350-1G
PC0350-25G
PC0350-5G
APOSPC0350-1GEA
21.9
EUR
APOSPC0350-1G
APOSPC0350-25G
APOSPC0350-5G
4-Fluor-3-toluoylchlorid 98%
4-Fluor-3-toluoylchlorid
Formel:
C₈H₆ClFO Siedepunkt: 129…133 °C/17mmHg Dichte: 1.215 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 98 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD01631426 CAS-Nummer: 455-84-5 UN-Nummer: 3265 ADR: 8,II |