4,5-Difluor-o-phenylendiamin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4,5-Difluoro-1,2-phenylenediamine, 4,5-Difluorobenzene-1,2-diamine, 1,2-Diamino-4,5-difluorobenzene
PC0342-25G
PC0342-100G
PC0342-5G
APOSPC0342-25GEA
109
EUR
APOSPC0342-25G
APOSPC0342-100G
APOSPC0342-5G
4,5-Difluor-o-phenylendiamin
4,5-Difluor-o-phenylendiamin
Formel:
C₆H₆F₂N₂ Schmelzpunkt: 131…132 °C Flammpunkt: >110 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00061131 CAS-Nummer: 76179-40-3 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...