2,3-Difluor-6-nitrophenol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,2-Difluoro-3-hydroxy-4-nitrobenzene
PC0285-25G
PC0285-10G
PC0285-1G
APOSPC0285-25GEA
31.9
EUR
APOSPC0285-25G
APOSPC0285-10G
APOSPC0285-1G
2,3-Difluor-6-nitrophenol 97%
2,3-Difluor-6-nitrophenol
Formel:
C₆H₃F₂NO₃ Schmelzpunkt: 60…62 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00042255 CAS-Nummer: 82419-26-9 |