3,3-Bis(trifluoromethyl)-3-hydroxypropionic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC0278-1G PC0278-25G PC0278-5G
APOSPC0278-1GEA 87.3 EUR
APOSPC0278-1G APOSPC0278-25G APOSPC0278-5G
3,3-Bis(trifluoromethyl)-3-hydroxypropionic acid
3,3-Bis(trifluoromethyl)-3-hydroxypropionic acid
Formel: C₅H₄F₆O₃
Schmelzpunkt: 84…85 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00040910
CAS-Nummer: 1547-36-0
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,III