(Perfluorocyclohexyl)methyl acrylate 90%
Lieferant: Apollo Scientific
PC0277-5G
PC0277-1G
APOSPC0277-5GEA
303
EUR
APOSPC0277-5G
APOSPC0277-1G
(Perfluorocyclohexyl)methyl acrylate 90%
(Perfluorocyclohexyl)methyl acrylate
Formel:
C₁₀H₅F₁₁O₂ Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00080614 CAS-Nummer: 40677-94-9 |