(2,6-Difluor-3-methylphenyl)acetonitril
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC0265-1G PC0265-5G PC0265-25G
APOSPC0265-1GEA 50.9 EUR
APOSPC0265-1G APOSPC0265-5G APOSPC0265-25G
(2,6-Difluor-3-methylphenyl)acetonitril
(2,6-Difluor-3-methylphenyl)acetonitril
Formel: C₉H₇F₂N
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01631337
CAS-Nummer: 261944-04-1
UN-Nummer: 2810
ADR: 6.1,III