2,3-Difluor-4-methylbenzylbromid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC0257-10G
PC0257-5G
APOSPC0257-10GEA
412
EUR
APOSPC0257-10G
APOSPC0257-5G
2,3-Difluor-4-methylbenzylbromid
2,3-Difluor-4-methylbenzylbromid
Formel:
C₈H₇BrF₂ Siedepunkt: 78 °C/1mmHg Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01631647 CAS-Nummer: 261763-43-3 UN-Nummer: 3265 ADR: 8,III |