2,3-Difluor-4-methylanisol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC0231-10G PC0231-5G PC0231-1G
APOSPC0231-10GEA 134 EUR
APOSPC0231-10G APOSPC0231-5G APOSPC0231-1G
2,3-Difluor-4-methylanisol 98%
2,3-Difluor-4-methylanisol
Formel: C₈H₈F₂O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01631321
CAS-Nummer: 261763-32-0