2,3-Difluor-4-methoxyphenol

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 2,3-Difluor-4-hydroxyanisole

PC0226-1G PC0226-5G
APOSPC0226-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0226-1G APOSPC0226-5G
2,3-Difluor-4-methoxyphenol
2,3-Difluor-4-methoxyphenol
Formel: C₇H₆F₂O₂
Schmelzpunkt: 103…106 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01631505
CAS-Nummer: 261763-29-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR