3-(Trifluormethylthio)benzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC0224-1G PC0224-250MG PC0224-5G
APOSPC0224-1GEA 325 EUR
APOSPC0224-1G APOSPC0224-250MG APOSPC0224-5G
3-(Trifluormethylthio)benzonitril 98%
3-(Trifluormethylthio)benzonitril
Formel: C₈H₄F₃NS
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00236339
CAS-Nummer: 660-44-6
UN-Nummer: 3276
ADR: 6.1,III