2,2-Difluor-1,3-benzodioxol-4-carbonsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxole-4-carboxylic acid
PC0221-1G
PC0221-5G
APOSPC0221-1GEA
21.9
EUR
APOSPC0221-1G
APOSPC0221-5G
2,2-Difluor-1,3-benzodioxol-4-carbonsäure 98%
2,2-Difluor-1,3-benzodioxol-4-carbonsäure
Formel:
C₈H₄F₂O₄ Schmelzpunkt: 200…204 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01631473 CAS-Nummer: 126120-85-2 UN-Nummer: 3077 ADR: 9+EHS,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...