2,4-Dichlor-5-fluorbenzylalkohol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC0211-10G PC0211-5G PC0211-1G
APOSPC0211-10GEA 232 EUR
APOSPC0211-10G APOSPC0211-5G APOSPC0211-1G
2,4-Dichlor-5-fluorbenzylalkohol 98%
2,4-Dichlor-5-fluorbenzylalkohol
Formel: C₇H₅Cl₂FO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01631380
CAS-Nummer: 219765-56-7