(2-Chlor-5-(trifluormethyl)phenyl)essigsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
PC0199-1G PC0199-5G PC0199-10G
APOSPC0199-1GEA 33.5 EUR
APOSPC0199-1G APOSPC0199-5G APOSPC0199-10G
(2-Chlor-5-(trifluormethyl)phenyl)essigsäure
(2-Chlor-5-(trifluormethyl)phenyl)essigsäure
Formel: C₉H₆ClF₃O₂
Schmelzpunkt: 112…114 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01631471
CAS-Nummer: 22893-39-6