2-Chlor-5-(trifluormethyl)benzoylchlorid

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC0188-1G PC0188-5G
APOSPC0188-1GEA 23.2 EUR
APOSPC0188-1G APOSPC0188-5G
2-Chlor-5-(trifluormethyl)benzoylchlorid
2-Chlor-5-(trifluormethyl)benzoylchlorid
Formel: C₈H₃Cl₂F₃O
Siedepunkt: 59…61 °C/1mmHg
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01631634
CAS-Nummer: 657-05-6
UN-Nummer: 3265
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR