4-Vinylbenzyl hexafluoroisopropyl ether
Lieferant: Apollo Scientific
PC0184-1G
PC0184-5G
APOSPC0184-1GEA
81.5
EUR
APOSPC0184-1G
APOSPC0184-5G
4-Vinylbenzyl hexafluoroisopropyl ether
4-Vinylbenzyl hexafluoroisopropyl ether
Formel:
C₁₂H₁₀F₆O Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00080684 CAS-Nummer: 111158-92-0 |