2-Chlor-5-(trifluormethyl)anisol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Chloro-2-methoxy-4-(trifluoromethyl)benzene
PC0182-10G
PC0182-5G
PC0182-1G
APOSPC0182-10GEA
174
EUR
APOSPC0182-10G
APOSPC0182-5G
APOSPC0182-1G
2-Chlor-5-(trifluormethyl)anisol 98%
2-Chlor-5-(trifluormethyl)anisol
Formel:
C₈H₆ClF₃O Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01631470 CAS-Nummer: 402-08-4 |