3-Chlor-4-(trifluormethoxy)benzylbromid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-(Bromomethyl)-2-chloro-1-(trifluoromethoxy)benzene
PC0181-1G
PC0181-5G
PC0181-25G
PC0181-100G
APOSPC0181-1GEA
37.7
EUR
APOSPC0181-1G
APOSPC0181-5G
APOSPC0181-25G
APOSPC0181-100G
3-Chlor-4-(trifluormethoxy)benzylbromid 98%
3-Chlor-4-(trifluormethoxy)benzylbromid
Formel:
C₈H₅BrClF₃O Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01631560 CAS-Nummer: 261763-18-2 UN-Nummer: 1760 ADR: 8,III |