1-Brom-1-chlor-2,2-difluorethylen 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC0173-1G
PC0173-5G
APOSPC0173-1GEA
350
EUR
APOSPC0173-1G
APOSPC0173-5G
1-Brom-1-chlor-2,2-difluorethylen 97%
1-Brom-1-chlor-2,2-difluorethylen
Formel:
C₂BrClF₂ Siedepunkt: 40…42 °C Dichte: 1,888 g/cm³ (25 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00166977 CAS-Nummer: 758-24-7 |